Tisk…
3-Amino-6-methyl-4-(trifluoromethyl)thieno[2,3-b]pyridine-2-carboxylic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC400602-1G PC400602-5G
APOSPC400602-1GEA 5000 CZK
APOSPC400602-1G APOSPC400602-5G
3-Amino-6-methyl-4-(trifluoromethyl)thieno[2,3-b]pyridine-2-carboxylic acid
3-Amino-6-methyl-4-(trifluoromethyl)thieno[2,3-b]pyridine-2-carboxylic acid
Vzorec: C₁₀H₇F₃N₂O₂S
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01055887
CAS číslo: 610259-30-8