Tisk…
Spautin-1 98+%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 6-Fluoro-N-(4-fluorobenzyl)quinazolin-4-amine, 6-Fluoro-N-[(4-fluorophenyl)methyl]-4-quinazolinamine
PC400581-10MG PC400581-100MG PC400581-50MG
APOSPC400581-10MGEA 2940 CZK
APOSPC400581-10MG APOSPC400581-100MG APOSPC400581-50MG
Spautin-1 98+%
Spautin-1
Vzorec: C₁₅H₁₁F₂N₃
MW: 271,27 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD16962292
CAS číslo: 1262888-28-7