Tisk…
1-Fluorocyclopropanecarboxylic acid 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC400556-1G PC400556-250MG PC400556-5G
APOSPC400556-1GEA 3110 CZK
APOSPC400556-1G APOSPC400556-250MG APOSPC400556-5G
1-Fluorocyclopropanecarboxylic acid 97%
1-Fluorocyclopropanecarboxylic acid
Vzorec: C₄H₅FO₂
Bod tání: 72…76 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD18205954
CAS číslo: 137081-41-5