Tisk…
(1R,2R)-2-Fluorocyclopropanecarboxylic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC400536-1G PC400536-250MG
APOSPC400536-1GEA 2070 CZK
APOSPC400536-1G APOSPC400536-250MG
(1R,2R)-2-Fluorocyclopropanecarboxylic acid
(1R,2R)-2-Fluorocyclopropanecarboxylic acid
Vzorec: C₄H₅FO₂
MW: 104.08 g/mol
Bod tání: 55…56 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD19238080
CAS číslo: 127199-13-7