Tisk…
3-Bromo-5-fluoropyridin-4-amine
Dodavatel: Apollo Scientific
PC400524-1G PC400524-250MG
APOSPC400524-1GEA 4930 CZK
APOSPC400524-1G APOSPC400524-250MG
3-Bromo-5-fluoropyridin-4-amine
3-Bromo-5-fluoropyridin-4-amine
Vzorec: C5H4BrFN2
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD13185327
CAS číslo: 1214326-89-2