Tisk…

3-(Trifluoromethoxy)benzenesulphonamide

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

PC4004-1G PC4004-25G PC4004-5G
APOSPC4004-1GEA 827 CZK
APOSPC4004-1G APOSPC4004-25G APOSPC4004-5G
3-(Trifluoromethoxy)benzenesulphonamide
3-(Trifluoromethoxy)benzenesulphonamide
Vzorec: C₇H₆F₃NO₃S
MW: 241.19
Bod tání: 100…101 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03094233
CAS číslo: 503179-70-2

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR