Tisk…
2,3-Difluoro-4-(trifluoromethyl)aniline 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC4002-1G PC4002-5G
APOSPC4002-1GEA 3740 CZK
APOSPC4002-1G APOSPC4002-5G
2,3-Difluoro-4-(trifluoromethyl)aniline 98%
2,3-Difluoro-4-(trifluoromethyl)aniline
Vzorec: C₇H₄F₅N
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00236206
CAS číslo: 123950-46-9