Tisk…
1,1-Difluoro-1-butene 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC4001-25G PC4001-5G
APOSPC4001-25GEA 21960 CZK
APOSPC4001-25G APOSPC4001-5G
1,1-Difluoro-1-butene 98%
1,1-Difluoro-1-butene
Vzorec: C₄H₆F₂
MW: 92,09 g/mol
Bod varu: 3,7 °C/760mmHg
Bod tání: –144,9 °C
Hustota: 1,0216 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04038010
CAS číslo: 407-09-0
UN: 3161
ADR: 2.1,