Tisk…
2-Fluoro-4-nitrotoluene 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC4000-1KG PC4000-250G PC4000-100G
APOSPC4000-1KGEA 0 CZK
APOSPC4000-1KG APOSPC4000-250G APOSPC4000-100G
2-Fluoro-4-nitrotoluene 98%
2-Fluoro-4-nitrotoluene
Vzorec: C₇H₆FNO₂
MW: 155.13
Bod varu: 65…68 °C/2mmHg
Bod tání: 34…37 °C
Bod vzplanutí: 73 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00007199
CAS číslo: 1427-07-2
EINECS: 215-845-2
UN: 1325
ADR: 4.1 II