Tisk…

4-Bromo-2-fluorobenzoic acid 98%

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

PC3994-100G PC3994-25G PC3994-5G
APOSPC3994-100GEA 1990 CZK
APOSPC3994-100G APOSPC3994-25G APOSPC3994-5G
4-Bromo-2-fluorobenzoic acid 98%
4-Bromo-2-fluorobenzoic acid
Vzorec: C₇H₄BrFO₂
MW: 219,01 g/mol
Bod tání: 210…215 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00143263
CAS číslo: 112704-79-7

Objednat

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR