Tisk…
4-(tert-Butoxy)-2,3,5,6-tetrafluorostyrene 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC3989-5G PC3989-1G
APOSPC3989-5GEA 13530 CZK
APOSPC3989-5G APOSPC3989-1G
4-(tert-Butoxy)-2,3,5,6-tetrafluorostyrene 97%
4-(tert-Butoxy)-2,3,5,6-tetrafluorostyrene
Vzorec: C₁₂H₁₂F₄O
Bod varu: 52 °C/ 0,04mmHg
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD04038273
CAS číslo: 343305-41-9