Tisk…
trans-4-Fluoro-β-nitrostyrene 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 4-Fluoro-β-nitrostyrene
PC3988C-25G PC3988C-5G PC3988C-100G
APOSPC3988C-25GEA 3230 CZK
APOSPC3988C-25G APOSPC3988C-5G APOSPC3988C-100G
trans-4-Fluoro-β-nitrostyrene 98%
trans-4-Fluoro-β-nitrostyrene
Vzorec: C₈H₆FNO₂
MW: 167,14 g/mol
Bod tání: 99…102 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00024824
CAS číslo: 706-08-1
EINECS: 211-891-2