Tisk…
1-Chloro-2,4-bis(trifluoromethyl)benzene 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC3987-100G PC3987-25G PC3987-5G
APOSPC3987-100GEA 9100 CZK
APOSPC3987-100G APOSPC3987-25G APOSPC3987-5G
1-Chloro-2,4-bis(trifluoromethyl)benzene 97%
1-Chloro-2,4-bis(trifluoromethyl)benzene
Vzorec: C₈H₃ClF₆
Bod varu: 150…154 °C
Hustota: 1,52 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01631638
CAS číslo: 327-76-4
UN: 1993
ADR: 3,III