Tisk…
5-Fluoro-2-nitrophenol 99%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 4-Fluoro-2-hydroxynitrobenzene
PC3980-250G PC3980-1KG
APOSPC3980-250GEA 2650 CZK
APOSPC3980-250G APOSPC3980-1KG
5-Fluoro-2-nitrophenol 99%
5-Fluoro-2-nitrophenol
Vzorec: C₆H₄FNO₃
Bod varu: 260 °C
Bod tání: 30…37 °C
Bod vzplanutí: 91 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00007107
CAS číslo: 446-36-6
EINECS: 207-168-6