Tisk…
Bis(3-fluorophenyl)disulphide 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC3979-25G PC3979-5G
APOSPC3979-25GEA 5790 CZK
APOSPC3979-25G APOSPC3979-5G
Bis(3-fluorophenyl)disulphide 97%
Bis(3-fluorophenyl)disulphide
Vzorec: C₁₂H₈F₂S₂
MW: 254,32 g/mol
Bod varu: 308 °C
Hustota: 1,27 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: >110 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01318104
CAS číslo: 63930-17-6