Tisk…
4-Fluoro-2-nitrophenol 99%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC3978-100G PC3978-25G PC3978-500G
APOSPC3978-100GEA 1540 CZK
APOSPC3978-100G APOSPC3978-25G APOSPC3978-500G
4-Fluoro-2-nitrophenol 99%
4-Fluoro-2-nitrophenol
Vzorec: C₆H₄FNO₃
Bod tání: 73…77 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00042528
CAS číslo: 394-33-2