Tisk…
4-Benzyloxy-3-fluorophenylboronic acid 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 4-Benzyloxy-3-fluorobenzeneboronic acid
PC3974-5G
APOSPC3974-5GEA 1870 CZK
APOSPC3974-5G
4-Benzyloxy-3-fluorophenylboronic acid 97%
4-Benzyloxy-3-fluorophenylboronic acid
Vzorec: C₁₃H₁₂BFO₃
MW: 246,04 g/mol
Bod tání: 129…131 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00994627
CAS číslo: 133057-83-7