Tisk…
2-Nitro-5-(trifluoromethyl)aniline
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC3972-1G PC3972-5G PC3972-10G
APOSPC3972-1GEA 2480 CZK
APOSPC3972-1G APOSPC3972-5G APOSPC3972-10G
2-Nitro-5-(trifluoromethyl)aniline
2-Nitro-5-(trifluoromethyl)aniline
Vzorec: C₇H₅F₃N₂O₂
Bod tání: 98…102 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00042447
CAS číslo: 402-14-2
UN: 2811
ADR: 6.1,III