Tisk…
2-Fluoro-6-nitrophenol 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 6-Fluoro-2-nitrophenol
PC3970-100G PC3970-25G
APOSPC3970-100GEA 4730 CZK
APOSPC3970-100G APOSPC3970-25G
2-Fluoro-6-nitrophenol 98%
2-Fluoro-6-nitrophenol
Vzorec: C₆H₄FNO₃
Bod tání: 91…94 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00042446
CAS číslo: 1526-17-6
EINECS: 216-199-4