Tisk…
2-Fluoro-4-nitrophenol 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC3969-100G PC3969-25G PC3969-500G
APOSPC3969-100GEA 1740 CZK
APOSPC3969-100G APOSPC3969-25G APOSPC3969-500G
2-Fluoro-4-nitrophenol 98%
2-Fluoro-4-nitrophenol
Vzorec: C₆H₄FNO₃
Bod tání: 120…121 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00051970
CAS číslo: 403-19-0