6-Fluoropicolinic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
PC3966-1G
PC3966-5G
PC3966-10G
APOSPC3966-1GEA
622
CZK
APOSPC3966-1G
APOSPC3966-5G
APOSPC3966-10G
6-Fluoropicolinic acid 98%
6-Fluoropicolinic acid
Vzorec:
C₆H₄FNO₂ Bod tání: 139…143 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD02181193 CAS číslo: 402-69-7 |