Tisk…
6-Fluoronicotinic acid 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 2-Fluoro-5-pyridinecarboxylic acid
PC3965-100G PC3965-25G
APOSPC3965-100GEA 12400 CZK
APOSPC3965-100G APOSPC3965-25G
6-Fluoronicotinic acid 97%
6-Fluoronicotinic acid
Vzorec: C₆H₄FNO₂
MW: 141,1 g/mol
Bod tání: 144…148 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01859863
CAS číslo: 403-45-2