Tisk…
(2-Fluorophenyl)glycine 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC3964-5G PC3964-1G PC3964-10G
APOSPC3964-5GEA 6150 CZK
APOSPC3964-5G APOSPC3964-1G APOSPC3964-10G
(2-Fluorophenyl)glycine 97%
(2-Fluorophenyl)glycine
Vzorec: C₈H₈FNO₂
Bod tání: 290 °C
Bod vzplanutí: >110 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00042726
CAS číslo: 84145-28-8