Tisk…
(R)-(+)-4-Fluoro-α-methylbenzylamine 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: (R)-(+)-1-(4-Fluorophenyl)ethylamine, (R)-1-(4-Fluorophenyl)ethanamine
PC3962-1G PC3962-25G PC3962-5G
APOSPC3962-1GEA 705 CZK
APOSPC3962-1G APOSPC3962-25G APOSPC3962-5G
(R)-(+)-4-Fluoro-α-methylbenzylamine 97%
(R)-(+)-4-Fluoro-α-methylbenzylamine
Vzorec: C₈H₁₀FN
Bod varu: 76 °C/22mmHg
Bod tání: –30 °C
Hustota: 1,03 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 68 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD03093090
CAS číslo: 374898-01-8
UN: 2735
ADR: 8,II