Tisk…
3-Bromo-5-(trifluoromethoxy)benzyl bromide 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC3957-10G PC3957-5G PC3957-1G
APOSPC3957-10GEA 11180 CZK
APOSPC3957-10G APOSPC3957-5G APOSPC3957-1G
3-Bromo-5-(trifluoromethoxy)benzyl bromide 97%
3-Bromo-5-(trifluoromethoxy)benzyl bromide
Vzorec: C₈H₅Br₂F₃O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11035864
CAS číslo: 1031929-10-8
UN: 3265
ADR: 8,II