Tisk…
3-Bromo-5-(trifluoromethoxy)benzyl alcohol 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC3956-10G PC3956-5G
APOSPC3956-10GEA 9330 CZK
APOSPC3956-10G APOSPC3956-5G
3-Bromo-5-(trifluoromethoxy)benzyl alcohol 98%
3-Bromo-5-(trifluoromethoxy)benzyl alcohol
Vzorec: C₈H₆BrF₃O₂
MW: 271,03 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09999512
CAS číslo: 1026201-95-5