5-Carboxy-2-chloro-4-fluorophenylboronic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
PC3955-1G
PC3955-250MG
APOSPC3955-1GEA
14190
CZK
APOSPC3955-1G
APOSPC3955-250MG
5-Carboxy-2-chloro-4-fluorophenylboronic acid
5-Carboxy-2-chloro-4-fluorophenylboronic acid
Vzorec:
C₇H₅BClFO₄ Bod tání: 221…223 °C Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD09878325 CAS číslo: 957066-06-7 |