4-Fluoro-N-isopropylbenzamide
Dodavatel: Apollo Scientific
PC3954-5G
PC3954-1G
PC3954-25G
APOSPC3954-5GEA
3310
CZK
APOSPC3954-5G
APOSPC3954-1G
APOSPC3954-25G
4-Fluoro-N-isopropylbenzamide
4-Fluoro-N-isopropylbenzamide
Vzorec:
C₁₀H₁₂FNO Bod tání: 142…144 °C Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD01214150 CAS číslo: 70001-45-5 |