Tisk…
(Trifluoromethyl)trimethylsilane 0,5 M in THF 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC3953-100ML PC3953-25ML PC3953-5ML
APOSPC3953-100MLEA 3540 CZK
APOSPC3953-100ML APOSPC3953-25ML APOSPC3953-5ML
(Trifluoromethyl)trimethylsilane 0,5 M in THF 98%
(Trifluoromethyl)trimethylsilane
Vzorec: C₄H₉F₃Si
Bod varu: 40 °C
Hustota: 0,895 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: –20 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00145454
CAS číslo: 81290-20-2
UN: 1993
ADR: 3,III