Tisk…
5-Fluoro-2-nitrobenzotrifluoride 99%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 5-Fluoro-2-nitrobenzotrifluoride, α,α,α,5-Tetrafluoro-2-nitrotoluene, 1-Fluoro-4-nitro-3-(trifluoromethyl)benzene
PC3952-100G PC3952-25G PC3952-250G PC3952-500G
APOSPC3952-100GEA 1160 CZK
APOSPC3952-100G APOSPC3952-25G APOSPC3952-250G APOSPC3952-500G
5-Fluoro-2-nitrobenzotrifluoride 99%
5-Fluoro-2-nitrobenzotrifluoride
Vzorec: C₇H₃F₄NO₂
MW: 209,1 g/mol
Bod varu: 198…199 °C
Bod tání: 23 °C
Hustota: 1,497 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 88 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00039741
CAS číslo: 393-09-9