Tisk…
4-Fluoro-3-nitrobenzotrifluoride 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 4-Fluoro-3-Nitrobenzotrifluoride
PC3950-100G PC3950-500G PC3950-25G
APOSPC3950-100GEA 2690 CZK
APOSPC3950-100G APOSPC3950-500G APOSPC3950-25G
4-Fluoro-3-nitrobenzotrifluoride 98%
4-Fluoro-3-nitrobenzotrifluoride
Vzorec: C₇H₃F₄NO₂
MW: 209.1
Bod varu: 91…92 °C/15mmHg
Hustota: 1.494 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 33 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00007059
CAS číslo: 367-86-2
EINECS: 206-702-5
UN: 1993
ADR: 3 III