Tisk…

2,6-Dichloro-5-fluoronicotinic acid 97%

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

PC3941-100G PC3941-25G PC3941-250G
APOSPC3941-100GEA 1540 CZK
APOSPC3941-100G APOSPC3941-25G APOSPC3941-250G
2,6-Dichloro-5-fluoronicotinic acid 97%
2,6-Dichloro-5-fluoronicotinic acid
Vzorec: C₆H₂Cl₂FNO₂
Bod tání: 152…155 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00799517
CAS číslo: 82671-06-5

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR