Tisk…

2-Fluoro-5-nitrobenzotrifluoride 98%

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

Synonyms: 2-Fluoro-5-nitrobenzotrifluoride, 1-Fluoro-4-nitro-2-(trifluoromethyl)benzene

PC3940-100G PC3940-25G
APOSPC3940-100GEA 1580 CZK
APOSPC3940-100G APOSPC3940-25G
2-Fluoro-5-nitrobenzotrifluoride 98%
2-Fluoro-5-nitrobenzotrifluoride
Vzorec: C₇H₃F₄NO₂
Bod varu: 105…110 °C/25mmHg
Hustota: 1,522 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 91 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00024576
CAS číslo: 400-74-8
EINECS: 206-925-8

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR