Ethyl-3-(2,6-dichloro-5-fluoro-3-pyridyl)-3-oxopropionate 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
(2,6-Dichloro-5-fluoronicotinoyl)acetic Acid Ethyl Ester, Ethyl (2,6-Dichloro-5-fluoronicotinoyl)acetate, Ethyl 3-(2,6-Dichloro-5-fluoro-3-pyridyl)-3-oxopropionate, 3-(2,6-Dichloro-5-fluoro-3-pyridyl)-3-oxopropionic Acid Ethyl Ester
PC3939-25G
PC3939-5G
PC3939-100G
APOSPC3939-25GEA
827
CZK
APOSPC3939-25G
APOSPC3939-5G
APOSPC3939-100G
Ethyl-3-(2,6-dichloro-5-fluoro-3-pyridyl)-3-oxopropionate 97%
Ethyl-3-(2,6-dichloro-5-fluoro-3-pyridyl)-3-oxopropionate
Vzorec:
C₁₀H₈Cl₂FNO₃ MW: 280.08 g/mol Bod tání: 66…72 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00799535 CAS číslo: 96568-04-6 |