Tisk…
4-Fluoro-4'-nitrobenzophenone 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC3938E-1G PC3938E-250MG
APOSPC3938E-1GEA 622 CZK
APOSPC3938E-1G APOSPC3938E-250MG
4-Fluoro-4'-nitrobenzophenone 98%
4-Fluoro-4'-nitrobenzophenone
Vzorec: C₁₃H₈FNO₃
Bod tání: 87…89 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00053428
CAS číslo: 2195-47-3