Tisk…

2-Fluoro-5-nitrobenzonitrile 97%

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

PC3937-100G PC3937-25G
APOSPC3937-100GEA 4830 CZK
APOSPC3937-100G APOSPC3937-25G
2-Fluoro-5-nitrobenzonitrile 97%
2-Fluoro-5-nitrobenzonitrile
Vzorec: C₇H₃FN₂O₂
MW: 166,11 g/mol
Bod tání: 70…80 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00042299
CAS číslo: 17417-09-3
UN: 3439
ADR: 6.1,III

Objednat

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR