Tisk…
4-Fluoro-3-nitrobenzoic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC3935-25G PC3935-5G PC3935-100G
APOSPC3935-25GEA 622 CZK
APOSPC3935-25G APOSPC3935-5G APOSPC3935-100G
4-Fluoro-3-nitrobenzoic acid
4-Fluoro-3-nitrobenzoic acid
Vzorec: C₇H₄FNO₄
MW: 185.11
Bod varu: 92 °C/15mmHg
Bod tání: 122…124 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00007058
CAS číslo: 453-71-4
EINECS: 207-221-3