Tisk…
2-Fluoro-5-nitrobenzoic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC3931-100G PC3931-25G PC3931-5G
APOSPC3931-100GEA 1370 CZK
APOSPC3931-100G APOSPC3931-25G APOSPC3931-5G
2-Fluoro-5-nitrobenzoic acid 98%
2-Fluoro-5-nitrobenzoic acid
Vzorec: C₇H₄FNO₄
Bod tání: 139…144 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00134238
CAS číslo: 7304-32-7