Tisk…
2,4-Dichloro-5-(trifluoromethyl)pyrimidine
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC3927-1G PC3927-5G
APOSPC3927-1GEA 622 CZK
APOSPC3927-1G APOSPC3927-5G
2,4-Dichloro-5-(trifluoromethyl)pyrimidine
2,4-Dichloro-5-(trifluoromethyl)pyrimidine
Vzorec: C₅HCl₂F₃N₂
Bod varu: 49 °C/32mmHg
Hustota: 1,609 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 93 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD03426408
CAS číslo: 3932-97-6
UN: 2810
ADR: 6.1,III