5-Chloro-2,4-difluorobenzenesulphonamide 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Nebezpečí
|
PC3926-1G
PC3926-5G
APOSPC3926-1GEA
3110
CZK
APOSPC3926-1G
APOSPC3926-5G
5-Chloro-2,4-difluorobenzenesulphonamide 97%
5-Chloro-2,4-difluorobenzenesulphonamide
Vzorec:
C₆H₄ClF₂NO₂S Bod tání: 118…120 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD01940427 CAS číslo: 13656-56-9 UN: 1759 ADR: 8,III |