Tisk…
5-Bromo-2,4-difluorobenzenesulphonyl chloride 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 5-Bromo-2,4-difluorobenzene-1-sulphonyl chloride
PC3924-1G PC3924-25G PC3924-5G PC3924-100G
APOSPC3924-1GEA 622 CZK
APOSPC3924-1G APOSPC3924-25G APOSPC3924-5G APOSPC3924-100G
5-Bromo-2,4-difluorobenzenesulphonyl chloride 97%
5-Bromo-2,4-difluorobenzenesulphonyl chloride
Vzorec: C₆H₂BrClF₂O₂S
MW: 291,5 g/mol
Bod tání: 34…36 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01940424
CAS číslo: 287172-61-6
UN: 3261
ADR: 8,II