Tisk…
4-Chloro-2,5-difluorobenzenesulphonyl chloride 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC3922-1G PC3922-250MG
APOSPC3922-1GEA 18620 CZK
APOSPC3922-1G APOSPC3922-250MG
4-Chloro-2,5-difluorobenzenesulphonyl chloride 95%
4-Chloro-2,5-difluorobenzenesulphonyl chloride
Vzorec: C₆H₂Cl₂F₂O₂S
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD02091386
CAS číslo: 286932-78-3
UN: 1760
ADR: 8,II