Tisk…
5-Chloro-2,4-difluorobenzenesulphonyl chloride 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC3921-5G PC3921-1G
APOSPC3921-5GEA 0 CZK
APOSPC3921-5G APOSPC3921-1G
5-Chloro-2,4-difluorobenzenesulphonyl chloride 97%
5-Chloro-2,4-difluorobenzenesulphonyl chloride
Vzorec: C₆H₂Cl₂F₂O₂S
Bod tání: 44…45 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01940426
CAS číslo: 13656-57-0
UN: 1759
ADR: 8,III