Tisk…
3-Bromo-5-fluorobenzoic acid 99%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC3919-25G PC3919-5G PC3919-100G
APOSPC3919-25GEA 744 CZK
APOSPC3919-25G APOSPC3919-5G APOSPC3919-100G
3-Bromo-5-fluorobenzoic acid 99%
3-Bromo-5-fluorobenzoic acid
Vzorec: C₇H₄BrFO₂
MW: 219,01 g/mol
Bod tání: 141…145 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01569540
CAS číslo: 176548-70-2