Tisk…
2-Bromo-3-fluorobenzoic acid 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC3917-5G PC3917-25G PC3917-10G
APOSPC3917-5GEA 910 CZK
APOSPC3917-5G APOSPC3917-25G APOSPC3917-10G
2-Bromo-3-fluorobenzoic acid 97%
2-Bromo-3-fluorobenzoic acid
Vzorec: C₇H₄BrFO₂
MW: 219.01
Bod tání: 158…160 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01569398
CAS číslo: 132715-69-6