Tisk…
2-Fluoro-4-nitrobenzoic acid 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC3912-100G PC3912-25G PC3912-5G
APOSPC3912-100GEA 10250 CZK
APOSPC3912-100G APOSPC3912-25G APOSPC3912-5G
2-Fluoro-4-nitrobenzoic acid 97%
2-Fluoro-4-nitrobenzoic acid
Vzorec: C₇H₄FNO₄
MW: 185,11 g/mol
Bod tání: 172…177 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00275565
CAS číslo: 403-24-7