Tisk…
1-Fluoro-4-nitrobenzene 99%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 4-Fluoronitrobenzene, 1-Fluoro-4-nitrobenzene
PC3910-250G PC3910-1KG
APOSPC3910-250GEA 1240 CZK
APOSPC3910-250G APOSPC3910-1KG
1-Fluoro-4-nitrobenzene 99%
1-Fluoro-4-nitrobenzene
Vzorec: C₆H₄FNO₂
MW: 141,1 g/mol
Bod varu: 205 °C
Bod tání: 22…24 °C
Hustota: 1,33 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 83 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00007282
CAS číslo: 350-46-9
EINECS: 206-502-8
UN: 2811
ADR: 6.1,III