Tisk…
1-Fluoro-3-nitrobenzene 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 3-Fluoronitrobenzene
PC3900-100G PC3900-25G
APOSPC3900-100GEA 0 CZK
APOSPC3900-100G APOSPC3900-25G
1-Fluoro-3-nitrobenzene 97%
1-Fluoro-3-nitrobenzene
Vzorec: C₆H₄FNO₂
Bod varu: 204…206 °C
Bod tání: 2 °C
Hustota: 1,325 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 87 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00007196
CAS číslo: 402-67-5
EINECS: 206-953-0
UN: 2810
ADR: 6.1,III