Tisk…
1-Fluoro-2-nitrobenzene 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: o-Fluoronitrobenzene, 2-Fluoronitrobenzene
PC3890-1KG PC3890-250G PC3890-25G
APOSPC3890-1KGEA 3610 CZK
APOSPC3890-1KG APOSPC3890-250G APOSPC3890-25G
1-Fluoro-2-nitrobenzene 98%
1-Fluoro-2-nitrobenzene
The activated fluorine reacts with arylamines to form 2-nitrodiarylamines see: Synthesis, 215 (1980)
Vzorec: C₆H₄FNO₂
MW: 141.1
Bod varu: 116 °C/22mmHg
Bod tání: –6 °C
Hustota: 1.338 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 94 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00007048
CAS číslo: 1493-27-2
EINECS: 216-088-0
UN: 2810
ADR: 6.1 III