Tisk…
1-Bromo-3-(trifluoromethylthio)benzene 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: (3-Bromophenyl)(trifluoromethyl)sulphane
PC3886-1G PC3886-5G PC3886-25G
APOSPC3886-1GEA 953 CZK
APOSPC3886-1G APOSPC3886-5G APOSPC3886-25G
1-Bromo-3-(trifluoromethylthio)benzene 98%
1-Bromo-3-(trifluoromethylthio)benzene
Vzorec: C₇H₄BrF₃S
Bod varu: 192…194 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00236348
CAS číslo: 2252-45-1